Documenti fondamentali
290920
Sigma-Aldrich
Ethyl pentafluoropropionate
98%
About This Item
Formula condensata:
C2F5CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.301 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C (lit.)
Densità
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F5O2/c1-2-12-3(11)4(6,7)5(8,9)10/h2H2,1H3
DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl pentafluoropropionate has been used:
  • as pentafluoroethyl source in the direct synthesis of pentafluoroethyl copper (CuC2F5)
  • in the synthesis of C-6 substituted fluoroalkenyl 2,4-dimethoxypyrimidine derivative
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and structural characterization of the C-6 fluoroalkylated pyrimidine derivatives.
Kristafor S, et al.
Journal of Molecular Structure, 923(1), 19-23 (2009)
Hiroki Serizawa et al.
Organic letters, 16(13), 3456-3459 (2014-06-14)
The direct synthesis of pentafluoroethyl copper (CuC2F5) from a cuprate reagent and ethyl pentafluoropropionate as one of the most economical and useful pentafluoroethyl sources was accomplished. The advantages of this method are; all the reagents employed are low-cost and operationally