Documenti fondamentali
287628
Sigma-Aldrich
Ethyl difluoroacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
F2CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.347 (lit.)
P. ebollizione
99.2 °C (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(F)F
InChI
1S/C4H6F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl difluoroacetate was degraded to difluoroacetic acid by the strains of Actinobacteria.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
23.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Screening of fluorinated materials degrading microbes.
Iwai N, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(4), 434-437 (2009)