Documenti fondamentali
344346
Sigma-Aldrich
1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid
cis 95 %
Sinonimo/i:
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H9(CO2H)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.19
Beilstein:
3120108
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Composizione
cis, 95%
Punto di fusione
211-215 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](C[C@@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5+,6-
FTHDNRBKSLBLDA-FPFOFBBKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)