Documenti fondamentali
343552
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethoxy-2-butanone
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C(OCH3)2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
145-146 °C (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketal
ketone
Stringa SMILE
COC(C)(OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)6(2,8-3)9-4/h1-4H3
UFQBSPGKRRSATO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3,3-Dimethoxy-2-butanone is a biacetyl monoketal.
Applicazioni
3,3-Dimethoxy-2-butanone may be used as starting reagent in the synthesis of 6-acety1-l,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid. It may be used in the preparation of 4,4-dimethoxy-3-oxo-1-phenyl-1-pentene.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An efficient synthesis and mechanism of formation of 6-acetyl-1, 2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid.
Sanchez JP.
Tetrahedron, 46(23), 7693-7698 (1990)
Magnesium Methoxide Cyclization of Biacetyl Derivatives1.
Muxfeldt H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(10), 3573-3574 (1965)