Key Documents
338532
Sigma-Aldrich
3-Isoquinolinecarbonitrile
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
126-128 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#Cc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C10H6N2/c11-6-10-5-8-3-1-2-4-9(8)7-12-10/h1-5,7H
GXXBVBVNGMCFIU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Isoquinolinecarbonitrile was employed as analytical standard to study the thermal degradation of 2-chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent) at elevated temperatures.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Timothy A Kluchinsky et al.
Journal of chromatography. A, 952(1-2), 205-213 (2002-06-18)
2-Chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent) has been shown to produce a number of thermal degradation products when dispersed at high temperature. We hypothesized that these CS-derived compounds are formed by energy input from heating during the dispersion process. Here we