332895
Trichloromethanesulfenyl chloride
≥96%
Sinonimo/i:
Perchloromethyl mercaptan
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.41 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.02 psi ( 20 °C)
Saggio
≥96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. eboll.
146-148 °C (lit.)
Densità
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClSC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4S/c2-1(3,4)6-5
RYFZYYUIAZYQLC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- trichloromethanesulfenyl acetate and trichloromethanesulfenyl trifluoroacetate via heterogeneous reaction with silver acetate and silver trifluoroacetate
- trichloromethyl disulfides
- alkyl orthocarbonates
- trithiocarbonates
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?