Documenti fondamentali
332402
Sigma-Aldrich
2-Mesitylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in diethyl ether
Densità
0.897 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c([Mg]Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h4-5H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
YXVSITSUDRGILL-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thomas Pugh et al.
Nature communications, 6, 7492-7492 (2015-07-02)
Single-molecule magnets are a type of coordination compound that can retain magnetic information at low temperatures. Single-molecule magnets based on lanthanides have accounted for many important advances, including systems with very large energy barriers to reversal of the magnetization, and