329711
Zinc dimethyldithiocarbamate
97%
Sinonimo/i:
Dimethyldithiocarbamic acid zinc salt, Ziram
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Punto di fusione
248-257 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C
InChI
1S/2C3H7NS2.Zn/c2*1-4(2)3(5)6;/h2*1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
DUBNHZYBDBBJHD-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Blood, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?