Documenti fondamentali
325538
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
(CH3CO2)3Dy · 4H2O
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Composizione
Degree of hydration, ≤4
Impiego in reazioni chimiche
core: dysprosium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CC([O-])=O.[Dy+3]
InChI
1S/3C2H4O2.Dy.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
AAGMOWMTSATFBV-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bo Zhou et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(3), 1700667-1700667 (2018-03-30)
Upconverting materials have achieved great progress in recent years, however, it remains challenging for the mechanistic research on new upconversion strategy of lanthanides. Here, a novel and efficient strategy to realize photon upconversion from more lanthanides and fine control of
Articoli
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.