Documenti fondamentali
316598
Sigma-Aldrich
Isobutyl (R)-(+)-lactate
97%
Sinonimo/i:
(+)-Isobutyl D-lactate, R-(+)-Lactic acid isobutyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CO2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Beilstein:
1721591
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]19/D +15°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
73 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(2)4-10-7(9)6(3)8/h5-6,8H,4H2,1-3H3/t6-/m1/s1
WBPAQKQBUKYCJS-ZCFIWIBFSA-N
Altre note
remainder mainly isobutanol
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Repellent effect of Mannich bases, derivatives of lactic acid esters].
L G Kovalenko et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, (1)(1), 44-48 (1987-01-01)
J J Clary et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(2), 88-97 (1998-07-22)
Lactate esters have an oral LD50 greater than 2000 mg/kg and the inhalation LC50 is generally above 5000 mg/m3 and they may be potential eye and skin irritants, but not skin sensitizers. No evidence of teratogenicity or maternal toxicity was
Direct separation of alpha-hydroxycarboxylic acid ester enantiomers by gas chromatography with optically active copper(II) complexes.
N Oi et al.
Journal of chromatography, 202(2), 305-308 (1980-12-19)