Documenti fondamentali
308226
Sigma-Aldrich
Ethyl isocyanatoformate
90%, technical grade
Sinonimo/i:
Ethoxycarbonyl isocyanate
About This Item
Formula condensata:
OCNCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
25 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)N=C=O
InChI
1S/C4H5NO3/c1-2-8-4(7)5-3-6/h2H2,1H3
VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ethyl isocyanatoformate was used in the synthesis of ethyl[(phenylamino)carbonyl]carbamate by reacting with aniline.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lin Zhou et al.
Chemical research in toxicology, 17(3), 416-423 (2004-03-18)
Whereas nitrosation of secondary amines produces nitrosamines, amino acids with primary amino groups and glycine ethyl ester were reported to react with nitrite to give unidentified agents that alkylated 4-(p-nitrobenzyl)pyridine to produce purple dyes and be direct mutagens in the