306622
4-Chloro-3-fluorophenol
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
84 °C/44 mmHg (lit.)
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)c(F)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4-Chloro-3-fluorophenol is hydroxylated at both ortho positions to yield different products.
Applicazioni
4-Chloro-3-fluorophenol was used in the synthesis of 4-chloro-3-fluoro catechol.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
S Peelen et al.
European journal of biochemistry, 227(1-2), 284-291 (1995-01-15)
This study describes the regioselective hydroxylation and the rates of conversion of a series of fluorinated phenol derivatives by phenol hydroxylase from the yeast Trichosporon cutaneum. The natural logarithm of the kcat value for the conversion of the phenolic substrates
L Ridder et al.
European journal of biochemistry, 257(1), 92-100 (1998-11-03)
The influence of various C4/C5 substituents in catechol (1,2-dihydroxybenzene) derivatives on the overall rate of conversion by catechol-1,2-dioxygenase from Pseudomonas putida (arvilla) C1 was investigated. Using catechol, 4-methylcatechol, 4-fluorocatechol, 4-chlorocatechol, 4-bromocatechol, 4,5-difluorocatechol and 4-chloro-5-fluorocatechol, it could be demonstrated that substituents