Documenti fondamentali
30313
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononanoic acid
≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5F13O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
solid
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F13O2/c10-4(11,2-1-3(23)24)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-2H2,(H,23,24)
AAEJJSZYNKXKSW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)