Documenti fondamentali
820027
Sigma-Aldrich
Probumin® Fatty Acid Free
≥98%, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.28
Nome del prodotto
Probumin® Fatty Acid Free, pkg of 1 kg
Saggio
≥98% (purity)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Durata
48 mo.
PM
avg mol wt 66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pkg of 1 kg
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
Tenore di acidi grassi liberi
0.0-0.2 (mg/g)
tecniche
enzyme immunoassay: suitable using
dilution
(Serology)
Perdita
≤5%
Intervallo di pH
6.8-7.2
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
Cationi in tracce
Na: 0.0-10.0 mg/g
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3