Documenti fondamentali
296686
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Tetrahydro-3-furanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
4652609
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +17.5°, c = 2.4 in methanol
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H]1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m0/s1
XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)