Documenti fondamentali
294543
Sigma-Aldrich
2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
130-132 °C (lit.)
Solubilità
soluble 50 mg/mL, clear, red to red-brown (ethanol:CHCl3 (1:1))
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(c1)\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3OS/c1-7-2-3-9(14)8(6-7)12-13-10-11-4-5-15-10/h2-6,14H,1H3/b13-12+
MZRKINSTWYZJLV-OUKQBFOZSA-N
Applicazioni
2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol is a heterocyclic azo-dye2, has been used:
  • as iron binding ligand during determination of iron speciation in seawater by cathodic stripping voltammetry
  • in spectrophotometric determination of vanadium, titanium, lead, indium and nickel
  • as as a spectrophotometric reagent in the determination of uranium in mine drainage water samples
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of Iron Speciation by Cathodic Stripping Voltammetry in Seawater Using the Competing Ligand 2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol (TAC).
Croot PL and Johansson M.
Electroanalysis, 12(8), 565-576 (2000)
Spectrophotometric determination of uranium using 2-(2-thiazolylazo)-p-cresol (TAC) in the presence of surfactants.
Teixeira LSG, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 10(6), 519-522 (1999)