89456
4,4′,4″,4″′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzenesulfonic acid)
for spectrophotometric det. of transition metals, ≥95.0%
Sinonimo/i:
meso-Tetraphenylporphine-4,4′,4″,4″′-tetrasulfonic acid
Saggio
≥95.0% (HPLC)
≥95.0%
Forma fisica
powder
Qualità
for spectrophotometric det. of transition metals
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
~9% water
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(cc4)S(O)(=O)=O)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(cc6)S(O)(=O)=O)c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)S(O)(=O)=O)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O12S4/c49-61(50,51)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(12-4-26)62(52,53)54)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(16-8-28)64(58,59)60)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(14-6-27)63(55,56)57/h1-24,45,48H,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60)/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
PBHVCRIXMXQXPD-LWQDQPMZSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?