Key Documents
288810
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetone
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5252 (lit.)
P. eboll.
258-260 °C (lit.)
Densità
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1cccc(CC(C)=O)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)6-9-4-3-5-10(7-9)12-2/h3-5,7H,6H2,1-2H3
RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Methoxyphenylacetone was used in the synthesis of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
First synthesis of 3-methoxy-4-aminopropiophenone.
J. Chem. Res. (M), 36(9), 543-544 (2012)