Documenti fondamentali
199176
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetone
≥97%
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzyl methyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Beilstein:
2044332
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. ebollizione
145 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc(CC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Asymmetric amination of 4-methoxyphenylacetone was studied.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Asymmetric amination of 4-methoxyphenylacetone and its related compounds with microorganisms.
Applied Microbiology and Biotechnology, 33(6), 637-640 (1990)
Hamid Sadeghian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(6), 2327-2335 (2009-03-03)
A group of 4-methoxyphenylacetic acid esters were designed, synthesized and evaluated as potential inhibitors of soybean 15-lipoxygenase (SLO) on the basis of eugenol and esteragol structures. Compounds 7d-e showed the best IC(50) in SLO inhibition (IC(50)=3.8 and 1.9 microM, respectively).