253146
Methyl p-anisate
99%
Sinonimo/i:
p-Anisic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
244-245 °C (lit.)
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)