282219
Benz[g]isoquinoline-5,10-dione
99%
Sinonimo/i:
2-Aza-9,10-anthraquinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
178-180 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2C(=O)c3cnccc13
InChI
1S/C13H7NO2/c15-12-8-3-1-2-4-9(8)13(16)11-7-14-6-5-10(11)12/h1-7H
ZLLVUAAESHIVAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)