Documenti fondamentali
274100
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3-Cyclooctadiene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
55 °C/34 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−53-−51 °C (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCC=CC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-4H,5-8H2/b3-1-,4-2-
RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Descrizione generale
The photosensitized cyclization of cis,cis-1,3-cyclooctadiene to bicyclo[4.2.0]oct-7-ene was studied. It proceeded by first isomerization of the diene to its cis, trans isomer followed by cyclization.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Photosensitized isomerization of 1, 3-cyclooctadienes and conversion to bicyclo [4.2. 0] oct-7-ene.
Journal of the American Chemical Society, 89(1), 112-114 (1967)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
274100-25ML4061826151846
274100-500G
274100-5ML
274100-100G
274100-100ML
274100-500ML
274100-5G