236330
p-Toluenesulfonamide
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
4-Methylbenzene-1-sulfonamide, p-Tosylamide
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
solid
Punto di fusione
134-137 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as nucleophile during tetrabutylammonium fluoride (TBAF) catalyzed vinyl aziridine opening reaction
- as reagent during selective aziridination of olefins catalyzed by dirhodium (II) caprolactamate
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
395.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
202 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?