Documenti fondamentali
269557
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
HOCH2(CD2)2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4452 (lit.)
P. ebollizione
230 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
1.062 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(CO)C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2
WERYXYBDKMZEQL-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
273.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
134.00 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)