Documenti fondamentali
489573
Sigma-Aldrich
Guanidine-d5 deuteriochloride
98 atom % D
Sinonimo/i:
Guanidine-d5 mono(hydrochloride-d)
About This Item
Formula condensata:
D2NC(=ND)ND2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
185-189 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Cl[2H].[2H]\N=C(/N([2H])[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i/hD6
PJJJBBJSCAKJQF-YIKVAAQNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alexandra Tsirigotaki et al.
Scientific reports, 7(1), 2456-2456 (2017-05-28)
Prolyl oligopeptidase (PREP) is conserved in many organisms across life. It is involved in numerous processes including brain function and neuropathology, that require more than its strict proteolytic role. It consists of a seven-bladed β-propeller juxtaposed to a catalytic α/β-hydrolase