Key Documents
263885
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
96%
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-Diaminomesitylene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H(NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
2717221
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
89-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(N)c(C)c1N
InChI
1S/C9H14N2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,10-11H2,1-3H3
ZVDSMYGTJDFNHN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chong Yang Chuah et al.
Membranes, 10(4) (2020-04-23)
The energy-intensive ethylene/ethane separation process is a key challenge to the petrochemical industry. HKUST-1, a metal-organic framework (MOF) which possesses high accessible surface area and porosity, is utilized in mixed-matrix membrane fabrication to investigate its potential for improving the performance
Chong Yang Chuah et al.
Membranes, 10(7) (2020-07-28)
Nanocrystalline UiO-66 and its derivatives (containing -NH2, -Br, -(OH)2) were developed via pre-synthetic functionalization and incorporated into a polyimide membrane to develop a mixed-matrix membrane (MMM) for CO2/N2 separation. Incorporation of the non-functionalized UiO-66 nanocrystals into the polyimide membrane successfully