Documenti fondamentali
257125
Sigma-Aldrich
Phenylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinonimo/i:
Chlorophenylmagnesium
About This Item
Formula condensata:
C6H5MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.86
Beilstein:
3587900
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
2.0 M in THF
Densità
~1.02 g/mL at 20 °C
1.042 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
GQONLASZRVFGHI-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Altre note
Storage below 25°C may cause formation of crystalline magnesium salts. Moving container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adattatore in ingresso con setto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tamara Rodríguez-Cabo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(20), 6159-6170 (2015-06-05)
Time-of-flight accurate mass spectrometry (TOF-MS), following a previous chromatographic (gas or liquid chromatography) separation step, is applied to the identification and structural elucidation of quinoline-like alkaloids in honey. Both electron ionization (EI) MS and positive electrospray (ESI+) MS spectra afforded