25190
4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid
technical, ≥95.0% (T)
Sinonimo/i:
4-Chloro-o-tolyloxyacetic acid, MCPA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (T)
Stato
solid
Punto di fusione
114-118 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble(lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)ccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)13-5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
WHKUVVPPKQRRBV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?