372900
3-Methyl-1,1-diphenylurea
≥95.0%
Sinonimo/i:
N-Methyl-N′,N′-diphenylurea
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Punto di fusione
172-174 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
IMFYAZJNDOZIFV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?