24380
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
4-Chloro-3,5-xylenol, 4-Chloro-sym-m-xylenol, PCMX
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (T)
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
114-116 °C
Solubilità
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to very faintly yellow
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?