245879
1-Bromopinacolone
technical grade, ~90%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, Bromomethyl tert-butyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
~90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. eboll.
188-194 °C (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?