244309
Ethyl β-carboline-3-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
β-CCE, Ethyl 9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
228-230 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)12-7-10-9-5-3-4-6-11(9)16-13(10)8-15-12/h3-8,16H,2H2,1H3
KOVRZNUMIKACTB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA5(2558) , GABRG2(2566)
rat ... Gabra2(29706)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?