235881
1-Naphthalenesulfonyl chloride
97%
Saggio
97%
P. eboll.
194-195 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
64-67 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO2S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
DASJFYAPNPUBGG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 5′-O-naphthaleneiulfonyldeoxyuridine
- 1-sulfonylindazole derivatives
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?