235032
Bis(trimethylsilyl) malonate
98%
Sinonimo/i:
Malonic acid bis(trimethylsilyl ester)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. ebollizione
63-66 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H20O4Si2/c1-14(2,3)12-8(10)7-9(11)13-15(4,5)6/h7H2,1-6H3
ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?