233013
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
CC(Oc1cccc(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-3-7(10)5-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
YNTJKQDWYXUTLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)