229679
Holmium(III) oxide
powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Rare earth
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: holmium
Punto di fusione
2330 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.