Documenti fondamentali
1.08166
Supelco
UV-VIS Standard 6: soluzione di ossido di olmio
according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Soluzione di calibrazione per lunghezze d’onda UV-VIS di ossido di olmio per spettrofotometri
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
according to Ph. Eur.
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
applicazioni
environmental
industrial qc
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
Standard UV-VIS 6: soluzione di ossido di olmio come materiale di riferimento per verificare la lunghezza d′onda degli spettrofotometri conformemente ai capitoli della Farmacopea Europea (Ph. Eur.) 2.2.25, Farmacopea degli Stati Uniti (USP) 851, American Society for Testing and Materials (ASTM) E 275.
Caratteristiche e vantaggi
  • Si tratta di una soluzione di ossido di olmio 40 g/L in una soluzione di acido perclorico contenente 141 g/L di HCLO4
  • Confezionata in pratiche fiale di vetro da 10 mL. Ogni scatola contiene 3 fiale monouso
  • Soluzioni stabili in fiale di vetro
  • Accreditamento in base alla ISO 17025
  • Tracciabilità ai materiali di riferimento standard del National Institute of Standards and Technology (NIST) e del Physical-Technical Institute (PTB)
  • Certificato di analisi (CoA) accluso
  • Risultati affidabili e riproducibili
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials