203297
Gadolinium(III) oxide
powder, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Punto di fusione
2330 °C (lit.)
Densità
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
203297-1G | |
203297-25G | |
203297-5G | 4061838765833 |