229644
Gallium(III) nitrate hydrate
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gallium trinitrate hydrate, Hydrated gallium nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gallium
Impurezze
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
110 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?