226351
N-Hydroxymaleimide
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
1-Hydroxypyrrole-2,5-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-Hydroxymaleimide, 97%
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Addition Reactions
Punto di fusione
130-133 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
imide
maleimide
Stringa SMILE
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?