Documenti fondamentali
225959
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide ethyl etherate
99%
Sinonimo/i:
Dibromo(1,1′-oxybis(ethane))magnesium, Dibromo(diethyl ether)magnesium, Magnesium bromide diethyl etherate, Magnesium bromide etherate
About This Item
Formula condensata:
MgBr2 · O(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.23
Beilstein:
4937320
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
Br[Mg]Br.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.2BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Magnesium bromide ethyl etherate can be used as a reagent:
  • In the Lewis acid-catalyzed Diels-Alder reactions.
  • For the conversion of aromatic aldehydes into alcohols and carboxylic acids via Cannizzaro reaction.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Asymmetry, 2, 1193-1193 (1991)
Room-temperature Cannizzaro reaction under mild conditions facilitated by magnesium bromide ethyl etherate and triethylamine
Abaee M, et al.
Organic Letters, 7, 5893-5895 (2005)