224081
Chlorohydroquinone
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
2-Chloro-1,4-dihydroxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
85%
P. ebollizione
263 °C (lit.)
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?