223816
Lithium iodide hydrate
98%
Sinonimo/i:
Lithium iodide (LiI), hydrate
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Composizione
Degree of hydration, 1.5-3
Impiego in reazioni chimiche
core: lithium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
73 °C (lit.)
Densità
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.