Documenti fondamentali
219371
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzotrifluoride
99%
Sinonimo/i:
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. ebollizione
101-102 °C (lit.)
Densità
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
GBOWGKOVMBDPJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Fluorobenzotrifluoride was used:
  • as fluorinated aromatic solvent to investigate electrogenerated chemiluminescence of 9,10-diphenylanthracene, rubrene and anthracene
  • used to preparae 2-nitro-5-fluorobenzotrifluoride via nitration reaction
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aromatic Fluorine Compounds. I. The Synthesis of 2, 5-and 3, 5-Difluorobenzotrifluorides1.
Finger GC and Reed FH.
Journal of the American Chemical Society, 66(11), 1972-1974 (1944)
David J Vinyard et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(37), 8529-8533 (2008-08-30)
The electrogenerated chemiluminescence (ECL) of 9,10-diphenylanthracene (DPA), rubrene, and anthracene has been studied in fluorinated aromatic solvents. Mixed annihilation ECL between aromatic luminophores and quinones was observed in solvent systems containing acetonitrile and either benzene, benzotrifluoride, 3-fluorobenzotrifluoride, or 1,3-bis(trifluoromethyl)benzene. Increases