21185
Calcium L-lactate hydrate
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid hemicalcium salt, L-Lactic acid hemicalcium salt, Sarcolactic acid hemicalcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 5% in H2O
Impurezze
~4 mol/mol water
Stringa SMILE
O.C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
MDAVASCOAJMZHZ-NVKWYWNSSA-L
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?