Documenti fondamentali
209880
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-o-anisidine
≥98%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-5-phenylaniline
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H3(OCH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Stato
powder
Punto di fusione
82-83 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1N)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c1-15-13-8-7-11(9-12(13)14)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,14H2,1H3
DTYBRSLINXBXMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Phenyl-o-anisidine is a promising monomer for polyanilines studies. X-ray Diffraction and DFT studies of 5-phenyl-o-anisidine (2-methoxy-5-phenylaniline) have been reported.
Applicazioni
5-Phenyl-o-anisidine (2-Methoxy-5-phenylaniline) was used in the synthesis of 2,4-diamino-5-methyl-6-substituted-pyrido[2,3-d]pyrimidines.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Gangjee et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(4), 479-485 (1997-02-14)
Nine novel 2,4-diamino-5-methyl-6-substituted-pyrido[2,3-d]pyrimidines, 2-10, were synthesized as potential inhibitors of Pneumocystis carinii dihydrofolate reductase (pcDHFR) and Toxoplasma gondii dihydrofolate reductase (tgDHFR). Compounds 2-5 were designed as conformationally restricted analogues of trimetrexate (TMQ), in which rotation around tau 3 was constrained
X-ray Diffraction and DFT Studies of 2-Methoxy-5-phenylaniline.
Marques AT, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 38(4), 295-299 (2008)