204749
Ammonium hexafluorotitanate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonium fluotitanate, Ammonium titanium fluoride, Diammonium hexafluorotitaniumdiuide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2H3N.Ti/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
NMGYKLMMQCTUGI-UHFFFAOYSA-J
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
204749-10G | 4061838767226 |
204749-250G | 4061835561636 |
204749-50G | 4061838767233 |
204749-5KG |