203793
Mercury(II) oxide
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Mercuric oxide
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Punto di fusione
500 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis