195464
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
98%
Sinonimo/i:
2,5-Dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dihydroxy-p -benzoquinone, 2,5-Dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Anilic acid
Saggio
98%
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,7,10H
QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?