Documenti fondamentali
181919
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene adipate)
average Mw ~10,000 by GPC
Sinonimo/i:
Ethylene glycol adipate, Poly(ethylene adipate), dihydroxy terminated
About This Item
Formula condensata:
[OCH2CH2O2C(CH2)4CO]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
chunks
Livello qualitativo
PM
average Mw ~10,000 by GPC
Densità
1.183 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C6H10O4.C2H5O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);3H,1-2H2
CODQTHDBFINLJQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)